Få mere at vide
RETSCH Stainless Steel Bottom Sieve For Cutting Mill SM 100 and Heavy-Duty Cutting Mill SM 2000
Artikelnummer. 10014721 Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
1 mm
500 μm
750 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10014721
Brand: RETSCH 03.647.0209
Tekniske data
Mængde 1Each
Porestørrelse 750 μm
Type Bottom Sieve
Materiale Stainless Steel
Til brug med (udstyr) Cutting Mill SM 100 and Heavy-Duty Cutting Mill SM 2000