Få mere at vide
Memmert™ Rustfrit stålbund drypbakke til UN260, 15 mm
Artikelnummer. 17569955 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
UN260 Ovn
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17569955 UN260 Ovn
1 options
Artikelnummer. 17569955 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. UN260B29722
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Ikke-perforerede bunddrypbakker fremstillet af rustfrit stål.
  • Tilbehør
  • Kan påvirke temperaturfordelingen
  • Konstrueret af rustfrit stål
  • Fælghøjde: 15 mm
Tekniske data
Til brug med (udstyr) UN260 Ovn
Type Nederste drypbakke
Materiale Rustfrit stål
Højde (metrisk) Fælge: 15 mm