Få mere at vide
Memmert™ Rustfrit stålbund drypbakke til UF1060, 15 mm
Artikelnummer. 17518805 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
UF1060 Ovn
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17518805 UF1060 Ovn
1 options
Artikelnummer. 17518805 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. UF1060B29769
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ikke-perforerede bunddrypbakker fremstillet af rustfrit stål.
  • Tilbehør
  • Kan påvirke temperaturfordelingen
  • Konstrueret af rustfrit stål
  • Fælghøjde: 15 mm
Tekniske data
Til brug med (udstyr) UF1060 Ovn
Type Nederste drypbakke
Materiale Rustfrit stål
Højde (metrisk) Fælge: 15 mm