Få mere at vide
Memmert™ Rustfrit stålbund drypbakke til SN75plus, 15 mm
Artikelnummer. 17598765 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
SN75plus sterilisator
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17598765 SN75plus sterilisator
1 options
Artikelnummer. 17598765 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. SN75plusB04358
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ikke-perforerede bunddrypbakker fremstillet af rustfrit stål.
  • Tilbehør
  • Kan påvirke temperaturfordelingen
  • Konstrueret af rustfrit stål
  • Fælghøjde: 15 mm
Tekniske data
Til brug med (udstyr) SN75plus sterilisator
Produkttype Nederste drypbakke
Højde (metrisk) bakke Fælge: 15 mm
Materiale Rustfrit stål