Få mere at vide
Memmert™ Rustfrit stålbund drypbakke til SN30, 15 mm
Artikelnummer. 17558575 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
SN30 Sterilisator
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17558575 SN30 Sterilisator
1 options
Artikelnummer. 17558575 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. SN30B04356
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Ikke-perforerede bunddrypbakker fremstillet af rustfrit stål.
  • Tilbehør
  • Kan påvirke temperaturfordelingen
  • Konstrueret af rustfrit stål
  • Fælghøjde: 15 mm
Tekniske data
Til brug med (udstyr) SN30 Sterilisator
Produkttype Nederste drypbakke
Højde (metrisk) bakke Fælge: 15 mm
Materiale Rustfrit stål