Få mere at vide
Memmert™ Rustfrit stålbund drypbakke til SN160, 15 mm
Artikelnummer. 17528485 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
SN160 Sterilisator
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17528485 SN160 Sterilisator
1 options
Artikelnummer. 17528485 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. SN160B04359
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Ikke-perforerede bunddrypbakker fremstillet af rustfrit stål.
  • Tilbehør
  • Kan påvirke temperaturfordelingen
  • Konstrueret af rustfrit stål
  • Fælghøjde: 15 mm
Specifications
Til brug med (udstyr) SN160 Sterilisator
Produkttype Nederste drypbakke
Højde (metrisk) bakke Fælge: 15 mm
Materiale Rustfrit stål