Få mere at vide
Memmert™ Rustfrit stålbund drypbakke til SN110, 15 mm
Artikelnummer. 17518435 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
SN110 Sterilisator
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17518435 SN110 Sterilisator
1 options
Artikelnummer. 17518435 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. SN110B04359
Forventet forsendelse: 23-10-2026
Ikke-perforerede bunddrypbakker fremstillet af rustfrit stål.
  • Tilbehør
  • Kan påvirke temperaturfordelingen
  • Konstrueret af rustfrit stål
  • Fælghøjde: 15 mm
Tekniske data
Til brug med (udstyr) SN110 Sterilisator
Produkttype Nederste drypbakke
Højde (metrisk) bakke Fælge: 15 mm
Materiale Rustfrit stål