Få mere at vide
Memmert™ Rustfrit stålbund drypbakke til SF55, 15 mm
Artikelnummer. 17588295 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
SF55 Sterilisator
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17588295 SF55 Sterilisator
1 options
Artikelnummer. 17588295 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. SF55B04358
Forventet forsendelse: 23-10-2026
Ikke-perforerede bunddrypbakker fremstillet af rustfrit stål.
  • Tilbehør
  • Kan påvirke temperaturfordelingen
  • Konstrueret af rustfrit stål
  • Fælghøjde: 15 mm
Tekniske data
Til brug med (udstyr) SF55 Sterilisator
Produkttype Nederste drypbakke
Højde (metrisk) bakke Fælge: 15 mm
Materiale Rustfrit stål