Beskrivelse
- Tilbehør
- Kan påvirke temperaturfordelingen
- Konstrueret af rustfrit stål
- Fælghøjde: 15 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | SF30plus sterilisator |
| Produkttype | Nederste drypbakke |
| Højde (metrisk) bakke | Fælge: 15 mm |
| Materiale | Rustfrit stål |