Få mere at vide
Memmert™ Rustfrit stålbund drypbakke til SF110plus, 15 mm
Artikelnummer. 17518095 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
SF110plus sterilisator
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17518095 SF110plus sterilisator
1 options
Artikelnummer. 17518095 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. SF110plusB04359
Forventet forsendelse: 23-10-2026
Ikke-perforerede bunddrypbakker fremstillet af rustfrit stål.
  • Tilbehør
  • Kan påvirke temperaturfordelingen
  • Konstrueret af rustfrit stål
  • Fælghøjde: 15 mm
Tekniske data
Til brug med (udstyr) SF110plus sterilisator
Produkttype Nederste drypbakke
Højde (metrisk) bakke Fælge: 15 mm
Materiale Rustfrit stål