Få mere at vide
Memmert™ Rustfrit stålbund drypbakke til IN260, 15 mm
Shop alle Memmert produkter
Materiale:
Rustfrit stål
Beskrivelse
- Tilbehør
- Kan påvirke temperaturfordelingen
- Konstrueret af rustfrit stål
- Fælghøjde: 15 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | IN260 Inkubator |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Type | Nederste drypbakke |
| Højde (metrisk) | Fælge: 15 mm |