Få mere at vide
Memmert™ Drypbakke i rustfrit stål
Artikelnummer. 17160165 Shop alle Memmert produkter
Til brug med (udstyr):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17160165
Brand: Memmert™ IPP260ecoB29722
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
15 mm bunddrypbakke i rustfrit stål
  • Kan påvirke temperaturfordelingen
  • 15 mm
Tekniske data
Til brug med (udstyr) IPP260eco
Diameter (metrisk) 15 mm