Få mere at vide
Amsta Rostfritt Rustfri stålflaske uden låg, uden nederdelbånd
Artikelnummer. 30285062
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 l
1,5 l
2 l
3 l
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30285062 1,5 l
30284864 1 l
30285054 2 l
30284994 3 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30285062 Leverandør Amsta Rostfritt Leverandørnr. 506031,50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7265.00 DKK
    6692.23 DKK / Pakke med 10
    Spare 572.77 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Højeste kvalitet rustfri stålflaske. Fremstillet i Sverige.
  • Rustfrit stål 304 / 1.4301
Tekniske data
Produkttype Spand
Kapacitet (metrisk) 1,5 l
Farve Sølv
Materiale Rustfrit stål
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Política de privacidad.