Få mere at vide
Amsta Rostfritt Rustfri stålflaske uden låg med nederdelbånd
Artikelnummer. 30285027
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
4 l
5 l
6 l
8 l
10 l
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30285027 10 l
30285023 4 l
30284952 5 l
30284979 6 l
30284891 8 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30285027 Leverandør Amsta Rostfritt Leverandørnr. 50603100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1190.00 DKK
    1090.75 DKK / Pakke med 1
    Spare 99.25 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Højeste kvalitet rustfri stålflaske. Fremstillet i Sverige.
  • Rustfrit stål 304 / 1.4301
Tekniske data
Produkttype Spand
Kapacitet (metrisk) 10 l
Farve Sølv
Materiale Rustfrit stål