Få mere at vide
Amsta Rostfritt Rustfri stålflaske med låg uden nederdelsbånd
Artikelnummer. 30284901
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1.5 L
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30284901 1.5 L
1 options
Artikelnummer. 30284901 Leverandør Amsta Rostfritt Leverandørnr. 506031,51
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8810.00 DKK
    8109.76 DKK / Pakke med 10
    Spare 700.24 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Højeste kvalitet af rustfrit stål. Fremstillet i Sverige.
  • Rustfrit stål 304 / 1.4301
Tekniske data
Produkttype Spand
Kapacitet (metrisk) 1.5 L
Farve Sølv
Materiale Rustfrit stål