Få mere at vide
Amsta Rostfritt Rustfri stålflaske med låg og skørtebånd
Artikelnummer. 30284917
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
4 L
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30284917 4 L
1 options
Artikelnummer. 30284917 Leverandør Amsta Rostfritt Leverandørnr. 5060341
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1195.00 DKK
    1098.21 DKK / Pakke med 1
    Spare 96.79 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Højeste kvalitet af rustfrit stål. Fremstillet i Sverige.
  • Rustfrit stål 304 / 1.4301
Tekniske data
Produkttype Spand
Kapacitet (metrisk) 4 L
Farve Sølv
Materiale Rustfrit stål