Få mere at vide
Amsta Rostfritt Flaskebund i rustfrit stål uden kroge, håndtag, skørt eller låg
Artikelnummer. 30285065
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 l
1,5 l
2 l
3 l
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30285065 1 l
30285007 1,5 l
30284924 2 l
30284867 3 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30285065 Leverandør Amsta Rostfritt Leverandørnr. 506031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    587.00 DKK
    535.68 DKK / Pakke med 1
    Spare 51.32 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Højeste kvalitet af rustfrit stål. Fremstillet i Sverige.
  • Rustfrit stål 304 / 1.4301
Tekniske data
Produkttype Spand
Kapacitet (metrisk) 1 l
Farve Sølv
Materiale Rustfrit stål