Få mere at vide
Amsta Rostfritt Rustfri stålflaske - syrebestandig uden låg, med skirtbånd
Artikelnummer. 30285057
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
4 l
5 l
6 l
8 l
10 l
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30285057 10 l
30285045 4 l
30284926 5 l
30284881 6 l
30284941 8 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30285057 Leverandør Amsta Rostfritt Leverandørnr. 51603100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1515.00 DKK
    1392.16 DKK / Pakke med 1
    Spare 122.84 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Højeste kvalitet rustfri stålflaske – syrefast. Fremstillet af 1 mm rustfrit stål (EN1.4404). Beregnet til antibiotika, vacciner, kemikalier og væsker. Fremstillet i Sverige.
  • Højeste kvalitet i rustfrit stål.
  • Syrebestandigt 316L/1,4404.
Tekniske data
Produkttype Spand
Kapacitet (metrisk) 10 l
Farve Sølv
Materiale Rustfrit stål (316L)