Få mere at vide
Amsta Rostfritt Rustfri stålflaske - syrebestandig med låg, uden skirtbånd
Artikelnummer. 30284976
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30284976 2 l
30284969 1 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30284976 Leverandør Amsta Rostfritt Leverandørnr. 5160321
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1135.00 DKK
    1039.27 DKK / Pakke med 1
    Spare 95.73 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Højeste kvalitet rustfri stålflaske – syrefast. Fremstillet af 1 mm rustfrit stål (EN1.4404). Beregnet til antibiotika, vacciner, kemikalier og væsker. Fremstillet i Sverige.
  • Højeste kvalitet i rustfrit stål.
  • Syrebestandigt 316L/1,4404.
Tekniske data
Produkttype Spand
Kapacitet (metrisk) 2 l
Farve Sølv
Materiale Rustfrit stål (316L)