Få mere at vide
Amsta Rostfritt Rustfri stålflaske - syrebestandig med låg, uden skirtbånd
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30284969
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30284969 1 l
30284976 2 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30284969 Leverandør Amsta Rostfritt Leverandørnr. 5160311
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højeste kvalitet rustfri stålflaske – syrefast. Fremstillet af 1 mm rustfrit stål (EN1.4404). Beregnet til antibiotika, vacciner, kemikalier og væsker. Fremstillet i Sverige.
  • Highest quality in stainless steel.
  • Acid proof 316L/1.4404.
Tekniske data
Produkttype Pail
Kapacitet (metrisk) 1 l
Farve Silver
Materiale Stainless Steel (316L)