Få mere at vide
Amsta Rostfritt Rustfri stålflaske - syrebestandig med låg, med nederdelbånd
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30284899
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
4 l
6 l
8 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30284899 4 l
30285031 6 l
30284870 8 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30284899 Leverandør Amsta Rostfritt Leverandørnr. 5160341
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1535.00 DKK
    1409.32 DKK / Pakke med 1
    Spare 125.68 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 15-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højeste kvalitet rustfri stålflaske – syrefast. Fremstillet af 1 mm rustfrit stål (EN1.4404). Beregnet til antibiotika, vacciner, kemikalier og væsker. Fremstillet i Sverige.
  • Højeste kvalitet i rustfrit stål.
  • Syrebestandigt 316L/1,4404.
Tekniske data
Produkttype Spand
Kapacitet (metrisk) 4 l
Farve Sølv
Materiale Rustfrit stål (316L)