Få mere at vide
Sampling Systems™ Rustfri stål flaske
Artikelnummer. p-7138941 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1000 ml
Diameter (metrisk):
83 mm
102 mm
Højde (metrisk):
148 mm
178 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15819721
Brand: Sampling Systems™ A8361000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opbevar væsker og pulvere sikkert med denne serie af højkvalitetsbeholdere i rustfrit stål. Sampling Systems™ Rustfri stålflaske er ideel til opbevaring og transport af pulvere og væsker.
  • Multifunktionsbeholdere
  • Robust konstruktion
  • Sprækkefrit interiør
  • Standard låg (tri-ferrule stil BS 4825-3)
  • Alle svejsninger slebet og poleret
  • Komplet med låg, silikonepakning (FDA-kompatibel) og klemmebånd
  • 316L rustfrit stål krop og låg
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål (316L)
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Lukketype Tri Ferrule
Diameter (metrisk) 102 mm
Højde (metrisk) 178 mm