Få mere at vide
Sampling Systems™ Rustfri stål flaske
Artikelnummer. 15829721 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1000 ml
Diameter (metrisk):
83 mm
102 mm
Højde (metrisk):
148 mm
178 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Højde (metrisk) unitSize
15829721 500 ml 83 mm 148 mm Hver
15819721 1000 ml 102 mm 178 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15829721 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. A836500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar væsker og pulvere sikkert med denne serie af højkvalitetsbeholdere i rustfrit stål. Sampling Systems™ Rustfri stålflaske er ideel til opbevaring og transport af pulvere og væsker.
  • Multifunktionsbeholdere
  • Robust konstruktion
  • Sprækkefrit interiør
  • Standard låg (tri-ferrule stil BS 4825-3)
  • Alle svejsninger slebet og poleret
  • Komplet med låg, silikonepakning (FDA-kompatibel) og klemmebånd
  • 316L rustfrit stål krop og låg
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål (316L)
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Lukketype Tri Ferrule
Diameter (metrisk) 83 mm
Højde (metrisk) 148 mm