Beskrivelse
- Multifunktionsbeholdere
- Robust konstruktion
- Sprækkefrit interiør
- Standard låg (tri-ferrule stil BS 4825-3)
- Alle svejsninger slebet og poleret
- Komplet med låg, silikonepakning (FDA-kompatibel) og klemmebånd
- 316L rustfrit stål krop og låg
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål (316L) |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Lukketype | Tri Ferrule |
| Diameter (metrisk) | 102 mm |
| Højde (metrisk) | 178 mm |