Beskrivelse
PTFE-belagt pincet, der giver en non-stick overflade, hvor meget få faste eller flydende stoffer vil klæbe permanent.
- Kemisk resistent og ikke-forurenende
- Ikke-proteinbinding og giver bio-inerte overflader
- Ingen kritiske mængder tabt på grund af klæbning
- Ingen opbygning på overflader
- Ideel til brug under svære laboratorieforhold
- Fremragende ikke-befugtende egenskaber for nem rengøring og kan damp- eller kemisk steriliseres
- Med styrestift
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Pincet |
| Materiale | PTFE-belagt rustfrit stål |
| Højde (metrisk) | 115 mm |
| nr. pr. pakke | Hver |
| Stil | Savtakkede kæber |
| Tip stil | Blunt |