Få mere at vide
Fisherbrand™ Rustfri stål tang med stump ende
Artikelnummer. 11512123 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
115 mm
130 mm
160 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
11512123 160 mm Hver
11592113 115 mm Hver
11502123 130 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11512123
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.00 DKK
    110.20 DKK / Pakke med 1
    Spare 32.80 DKK
    22% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver en non-stick overflade med PTFE belægning, hvor meget få faste eller flydende stoffer vil klæbe permanent. Nickel Electro™ Rustfrit stål, stump endetang med fremragende ikke-befugtningsegenskaber giver nem rengøring og kan damp- eller kemisk steriliseres.
PTFE-belagt pincet, der giver en non-stick overflade, hvor meget få faste eller flydende stoffer vil klæbe permanent.
  • Kemisk resistent og ikke-forurenende
  • Ikke-proteinbinding og giver bio-inerte overflader
  • Ingen kritiske mængder tabt på grund af klæbning
  • Ingen opbygning på overflader
  • Ideel til brug under svære laboratorieforhold
  • Fremragende ikke-befugtende egenskaber for nem rengøring og kan damp- eller kemisk steriliseres
  • Med styrestift
Tekniske data
Produkttype Pincet
Materiale PTFE-belagt rustfrit stål
Højde (metrisk) 160 mm
nr. pr. pakke Hver
Stil Savtakkede kæber
Tip stil Blunt