Få mere at vide
Heidolph™ BR 13 firkantet skovlhjul
Artikelnummer. 10029420 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
450 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) unitSize
10029420 450 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10029420 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5091300000
Pålidelige løsninger til landbrugstest
Brug rabatkode 28024
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 21-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til at løsne og homogenisere i kar
På grund af sine vingedimensioner er det firkantede skovlhjul BR 13 ideel til at løsne og homogenisere i beholdere med følgende egenskaber:
  • Ideel kardiameter: 140 mm
  • Ideel frihøjde: 7 mm
  • Ideelt påfyldningsniveau: 140 mm
  • Ideel volumen: 2200 ml
Det firkantede skovlhjul BR 13 har en samlet længde på 450 mm og er lavet af rustfrit stål. Dens røreaksel har en diameter på 8 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) aksel 8 mm
Dimensioner (L x B) 70 x 70 mm
Højde (metrisk) klinge 70 mm
Længde (metrisk) 450 mm
Hastighed 800 rpm
Type Klingehjul
Dimensioner (L x B x H) 450 x 70 x 70 mm
Omrøringsområde 800 rpm
Materiale Rustfrit stål (V4A)