Få mere at vide
Bochem™ Selvspændende tang i rustfrit stål
Længde (metrisk):
105 mm
Beskrivelse
- Selvspændende pincet
- Skarpe punkter
Tekniske data
Tekniske data
| Tip stil | Bent |
| nr. pr. pakke | Pakke m. 1 stk. |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Længde (metrisk) | 105 mm |
| Produkttype | Pincet, selvspændende |
| Bredde (metrisk) spids | 6 mm |
| Bredde (metrisk) | 6 mm |
| Type | Selvspændende tang |