Få mere at vide
Bochem™ Pincet med bøjet spids i rustfrit stål
Længde (metrisk):
105 mm
115 mm
130 mm
145 mm
200 mm
Inkluderer:
Styrestift
na
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Skarp, bøjet spids
Tekniske data
Tekniske data
| Tip stil | Bent |
| nr. pr. pakke | Pakke m. 1 stk. |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Længde (metrisk) | 105 mm |
| Produkttype | Pincet |
| Inkluderer | Styrestift |
| Type | Pincet |