Få mere at vide
Bochem™ Pincet med bøjet spids i rustfrit stål
Artikelnummer. 10120501
Længde (metrisk):
105 mm
115 mm
130 mm
145 mm
200 mm
Inkluderer:
Styrestift
na
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10120501
Brand: Bochem™ 1024
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af rustfrit stål. Bochem™ Rustfrit stål bøjet spidstang giver godt greb.
  • Skarp, bøjet spids
Tekniske data
Tip stil Bent
nr. pr. pakke Pakke m. 1 stk.
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Længde (metrisk) 200 mm
Produkttype Pincet
Inkluderer na
Type Pincet