Få mere at vide
Bochem™ Skarpt bøjet rund tang
Længde (metrisk):
145 mm
160 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Rustfri stålkonstruktion.
- Holdbar og modstandsdygtig.
- Buet og fint spids spids.
Tekniske data
Tekniske data
| Tip stil | Bøjet, rund |
| nr. pr. pakke | 1/PK |
| Materiale | Rustfrit stål (18/10) |
| Længde (metrisk) | 145 mm |
| Produkttype | Pincet |
| Type | Pincet |