Få mere at vide
Socorex™ Bøjet gennemblødende kanyle i rustfrit stål
Artikelnummer. p-8012667
Diameter (metrisk) kugle:
1,6 mm
3,0 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 10242873
Brand: Socorex™ 376.16102B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Drenching Canyle
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (applikation) For sikker fodring af dyrs mund og næse
Længde (metrisk) 102 mm
Diameter (metrisk) kugle 1,6 mm