Få mere at vide
Socorex™ Bøjet gennemblødende kanyle i rustfrit stål
Artikelnummer. 10242873
Skift visning
Diameter (metrisk) kugle:
1,6 mm
3,0 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) kugle Pakningsstørrelse
10242873 1,6 mm Pakke med 2
10062593 3,0 mm Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10242873 Leverandør Socorex™ Leverandørnr. 376.16102B
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Drenching Canyle
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (applikation) For sikker fodring af dyrs mund og næse
Længde (metrisk) 102 mm
Diameter (metrisk) kugle 1,6 mm