Få mere at vide
Socorex™ Bukkede gennemløbere i rustfrit stål
Artikelnummer. p-8007530
Længde (metrisk):
25 mm
51 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Artikelnummer. 11843203
Brand: Socorex™ 376.1251B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Bent Drencher
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (applikation) For sikker fodring af dyrs næse og mund
Længde (metrisk) 51 mm