Få mere at vide
Socorex™ Bukkede gennemløbere i rustfrit stål
Artikelnummer. 11883193
Skift visning
Længde (metrisk):
25 mm
51 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11883193 25 mm Pakke med 3
11843203 51 mm Pakke med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11883193 Leverandør Socorex™ Leverandørnr. 376.0925B
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Bent Drencher
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (applikation) For sikker fodring af dyrs næse og mund
Længde (metrisk) 25 mm