Få mere at vide
Nickel Electro™ Rustfri stålbæger med låg og håndtag
Artikelnummer. p-8013891 Shop alle Nickel-Electro produkter
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12767856
Brand: Nickel Electro™ 11001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nickel Electro™ Bægere i rustfrit stål med låg og håndtag for at fuldende deres sømløse, sprækkefri ydre.
  • Rustfrit stål
  • Inkluderer låg
  • Sømløs og sprækkefri ydre
  • Ikke-magnetisk
  • Flad base for stabilitet
  • Alle overflader reagerer ikke og giver ingen absorption
  • Alle overflader er højglanspolerede, hvilket gør rengøringen nemmere
  • Kan steriliseres ved autoklavering
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 100 mm
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Rustfrit stål
Højde (metrisk) 130 mm
Inkluderer Låg, Håndtag
Type Bægerglas