Få mere at vide
Nickel Electro™ Rustfri stålbæger med låg og håndtag
Artikelnummer. 12797856 Shop alle Nickel-Electro produkter
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12797856
Brand: Nickel Electro™ 11004
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nickel Electro™ Bægere i rustfrit stål med låg og håndtag for at fuldende deres sømløse, sprækkefri ydre.
Bægerglas i rustfrit stål, med låg og håndtag
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 180 mm
Kapacitet (metrisk) 5000 mL
Materiale Rustfrit stål
Højde (metrisk) 210 mm
Inkluderer Låg, Håndtag
Type Bægerglas