Beskrivelse
- Rustfrit stål
- Inkluderer låg
- Sømløs og sprækkefri ydre
- Ikke-magnetisk
- Flad base for stabilitet
- Alle overflader reagerer ikke og giver ingen absorption
- Alle overflader er højglanspolerede, hvilket gør rengøringen nemmere
- Kan steriliseres ved autoklavering
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 120 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Højde (metrisk) | 180 mm |
| Inkluderer | Låg, Håndtag |
| Type | Bægerglas |