Få mere at vide
Cole-Parmer™ Bæger i rustfrit stål
Shop alle Cole-Parmer produkter
Kapacitet (metrisk):
1200 mL
2000 mL
3100 mL
4500 mL
5800 mL
7600 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Brug disse bægerglas til en række forskellige anvendelser og. Cole-Parmer™ Rustfri stålbæger er ideelle til generel omrøring eller måling af opløsninger. Bægerne har forsænket låg for nem opbevaring.
- Holdbare, økonomiske blandeevner
- Fremstillet af medium gauge 304 rustfrit stål
- Ikke-ætsende
- Let at rengøre
- Cover sælges separat
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 200mm |
| Kapacitet (metrisk) | 4500 mL |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Højde (metrisk) | 190mm |
| Temperatur (metrisk) Maks. Drift | 426,7 °C |
| Type | Bægerglas |
| Sterilitet | Steril |