Få mere at vide
Cole-Parmer™ Bæger i rustfrit stål
Artikelnummer. 11737974 Shop alle Cole-Parmer produkter
Kapacitet (metrisk):
1200 mL
2000 mL
3100 mL
4500 mL
5800 mL
7600 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11737974
Brand: Cole-Parmer™ 0720680
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse bægerglas til en række forskellige anvendelser og. Cole-Parmer™ Rustfri stålbæger er ideelle til generel omrøring eller måling af opløsninger. Bægerne har forsænket låg for nem opbevaring.
  • Holdbare, økonomiske blandeevner
  • Fremstillet af medium gauge 304 rustfrit stål
  • Ikke-ætsende
  • Let at rengøre
  • Cover sælges separat
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 245mm
Kapacitet (metrisk) 7600 mL
Materiale Rustfrit stål
Højde (metrisk) 215mm
Temperatur (metrisk) Maks. Drift 426,7 °C
Type Bægerglas