Få mere at vide
Cole-Parmer™ Bæger i rustfrit stål
Shop alle Cole-Parmer produkter
Kapacitet (metrisk):
1200 mL
2000 mL
3100 mL
4500 mL
5800 mL
7600 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Brug disse bægerglas til en række forskellige anvendelser og. Cole-Parmer™ Rustfri stålbæger er ideelle til generel omrøring eller måling af opløsninger. Bægerne har forsænket låg for nem opbevaring.
- Durable, economical mixing capabilities
- Made of medium gauge 304 Stainless Steel
- Non-corrosive
- Easy to clean
- Cover sold separately
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 220mm |
| Kapacitet (metrisk) | 5800 mL |
| Materiale | Stainless Steel |
| Højde (metrisk) | 200mm |
| Temperatur (metrisk) Maks. Drift | 426.7°C |
| Type | Beaker |
| Sterilitet | Sterile |