Få mere at vide
Cole Parmer Bæger i rustfrit stål
Artikelnummer. 15376821 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
stainless steel beaker
Artikelnummer.
15376821 stainless steel beaker
1 options
Artikelnummer. 15376821 Leverandør Cole Parmer Leverandørnr. 0720690
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Colel Parmer Stainless Steel Beaker prevents sample contamination
  • Constructed of durable 304 medium gauge stainless steel for easy cleaning
  • Recessed covers are ideal for maximizing storage space.
  • Cover must be purchased separately
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 12 qt.
Kapacitet (metrisk) 11.4 L
Materiale Rustfrit stål