Få mere at vide
Bochem™ Bæger i rustfrit stål
Artikelnummer. 10474441
Kapacitet (metrisk):
100 mL
2000 mL
Artikelnummer. 10474441
Brand: Bochem™ 8500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bochem™ Rustfrit stålbæger med kontaktbund til varmeplader og magnetomrørere.
  • Rustfrit stål
  • Til brug med varmeplader og magnetomrørere
Tekniske data
Diameter (metrisk) base 50mm
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Højde (metrisk) 60mm
Inkluderer Med fælg