Få mere at vide
Bochem™ Bæger i rustfrit stål
Kapacitet (metrisk):
100 mL
2000 mL
Beskrivelse
- Rustfrit stål
- Til brug med varmeplader og magnetomrørere
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) base | 120mm |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Materiale | Rustfrit stål (18/10) |
| Højde (metrisk) | 180mm |
| Inkluderer | Med kant og tud |