Få mere at vide
Bochem™ Bægere i rustfrit stål
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Inkluderer:
Fælg og Tud
Fælg, Håndtag
Fælg, Tud
Fælg, tud, håndtag
Kant
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- 18/10 rustfri stålkonstruktion.
- Modstandsdygtig og holdbar.
- Kontaktbund til varmeplader og magnetomrørere.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 150 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 3000 mL |
| Materiale | Rustfrit stål (18/10) |
| Højde (metrisk) | 180 mm |
| Inkluderer | Fælg, Tud |
| Type | Bægerglas |