Få mere at vide
Grant Instruments™ Badedæksel i rustfrit stål
Artikelnummer. p-8014652
Til brug med (udstyr):
ST12 tank
ST38 tank
ST5 tank
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12757779
Brand: Grant Instruments™ STL12
Kun null tilbage
Add to basket
Add to basket
Hjælper med at reducere fordampning/varmetab og undgå prøvekontamination. Grant Instruments™ Badedæksel i rustfrit stål til Grant Stirred Water Baths fås fladt eller gavl med aftageligt hængsel.
  • Rustfri stålkonstruktion
  • Plasthåndtag
  • Fås fladt (STL 5) eller gavl med aftageligt hængsel (STL 12, STL 38)
  • Til brug med Grant omrørte vandbade og opvarmede cirkulationspumper
  • Forhindrer varme i at slippe ud
  • Reducerer prøvekontamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Til brug med (udstyr) ST12 tank
Materiale Rustfrit stål