Få mere at vide
Grant Instruments™ Badedæksel i rustfrit stål
Til brug med (udstyr):
ST12 tank
ST38 tank
ST5 tank
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Hjælper med at reducere fordampning/varmetab og undgå prøvekontamination. Grant Instruments™ Badedæksel i rustfrit stål til Grant Stirred Water Baths fås fladt eller gavl med aftageligt hængsel.
- Rustfri stålkonstruktion
- Plasthåndtag
- Fås fladt (STL 5) eller gavl med aftageligt hængsel (STL 12, STL 38)
- Til brug med Grant omrørte vandbade og opvarmede cirkulationspumper
- Forhindrer varme i at slippe ud
- Reducerer prøvekontamination
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | ST38 tank |
| Materiale | Rustfrit stål |