Få mere at vide
JP Selecta™ Trådkurve
Artikelnummer. 12022804
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
440 mm
Højde (metrisk) Udvendig:
220 mm
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Højde (metrisk) Udvendig
12022804 440 mm 220 mm
1 options
Artikelnummer. 12022804 Leverandør JP Selecta™ Leverandørnr. 1000780
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Fremstillet af AISI 304 rustfrit stål.
  • Med elektro-bright finish
  • Designet til at passe autoklaver Selecta
  • Fås i forskellige størrelser
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Udvendig 440 mm
Højde (metrisk) Udvendig 220 mm
Produkttype Kurv
Funktioner 4 skillerumskurv
Materiale Rustfrit stål
Mængde 1