Få mere at vide
Buerkle™ Stainless Steel Basket for use with Buerkle™ PowderProof
Shop alle Bürkle produkter
Diameter (metrisk):
84 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- For Sample Bottles PowderProof™
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Basket for Sample Bottles |
| Materiale | Stainless Steel (V2A) |
| Inkluderer | Holding ring |
| Til brug med (applikation) | 500 mL Bottles |
| Til brug med (udstyr) | PowderProof Sampler |
| Diameter (metrisk) | 84 mm |