Få mere at vide
Fisherbrand™ Kurv i rustfrit stål til Elmasonic X-tra ST 1900S ultralydsrengøringsenhed
Artikelnummer. 15636064 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
For X-tra ST 1900-tallet
Artikelnummer.
15636064 For X-tra ST 1900-tallet
1 options
Artikelnummer. 15636064
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4845.00 DKK
    4211.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 633.05 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver en sikker beholder til opbevaring af genstande, der skal rengøres i Elmasonic X-tra ST 1900S ultralydsrensere.
  • Trådnet konstruktion
  • Fremstillet af rustfrit stål
  • 12 x 12 x 1,5 mm
  • Tilbehørsartikel
Tekniske data
Type Kurveindsats
Til brug med (udstyr) Ultralydsrens, Elmasonic Xtra ST 1900-tallet
Til brug med (applikation) Ultralydsrensning
Materiale Rustfrit stål
Dimensioner (L x B x H) 12 x 12 x 1.5 mm